Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 3,3-difluoroacrylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3,3-difluoroprop-2-enoate

PC1244-1G
APOSPC1244-1GEA 354 EUR InStock
APOSPC1244-1G
Methyl 3,3-difluoroacrylate
Methyl 3,3-difluoroacrylate


Formule: C₄H₄F₂O₂
MW: 122,07 g/mol
Point d'ébullition: 82…83 °C
Densité: 1.199 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772050
Numéro CAS: 406-05-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité