Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC1284-5G
APOSPC1284-5GEA 183 EUR InStock
APOSPC1284-5G
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène 97%
2-Iodo-3,3,3-trifluoropropène


Formule: C₃H₂F₃I
Point d'ébullition: 66 °C
Point d'éclair: 45 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02183571
Numéro CAS: 107070-09-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité