2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1298-10G
APOSPC1298-10GEA 147 EUR InStock
APOSPC1298-10G
2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid 97%
2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
Formule: C₁₂H₈FNO₃
MW: 233,20 g/mol
Point de fusion: 179…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833409
Numéro CAS: 54629-13-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité