4-Fluoro-1,3-phenylenediamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,3-diamine
PC1338-5G
APOSPC1338-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC1338-5G
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine 98%
4-Fluoro-1,3-phenylenediamine
Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077494
Numéro CAS: 6264-67-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité