Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-1,1-difluoroéthylène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC1390-25G PC1390-100G PC1390-5G
APOSPC1390-25GEA 368 EUR InStock
APOSPC1390-25G APOSPC1390-100G APOSPC1390-5G
2-Bromo-1,1-difluoroéthylène 98%
2-Bromo-1,1-difluoroéthylène


Formule: C₂HBrF₂
Point d'ébullition: 6.1 °C
Point de fusion: –115 °C
Densité: 1.817 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: <23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 359-08-0
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité