4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetamide
PC1395-100G
APOSPC1395-100GEA 234 EUR InStock
APOSPC1395-100G
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide
4'-Bromo-2'-fluoroacétanilide
Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042588
Numéro CAS: 326-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité