Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-fluoroaniline 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC1397-100G
APOSPC1397-100GEA 39.3 EUR InStock
APOSPC1397-100G
2-Bromo-4-fluoroaniline 99%
2-Bromo-4-fluoroaniline


Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190,01 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C
Point de fusion: 40…41 °C
Densité: 1.67 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042462
Numéro CAS: 1003-98-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité