4-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC1398-10G
APOSPC1398-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1398-10G
4-Bromo-2-fluoroanisole 98%
4-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205,03 g/mol
Point d'ébullition: 208 °C
Densité: 1.59 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011710
Numéro CAS: 2357-52-0
EINECS: 219-096-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité