2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1401-1G
APOSPC1401-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC1401-1G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658238
Numéro CAS: 34552-15-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité