6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1486-1G
APOSPC1486-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSPC1486-1G
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 95%
6-(Bromomethyl)-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₁H₆BrClF₃N
MW: 324,53 g/mol
Point de fusion: 118…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153079
Numéro CAS: 123637-51-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité