(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-4'-fluoro-3-nitrobenzophenone
PC1491-5G
APOSPC1491-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSPC1491-5G
(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone 97%
(4-Chloro-3-nitrophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
Formule: C₁₃H₇ClFNO₃
MW: 279,66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840494
Numéro CAS: 31431-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité