2-Amino-4'-fluorobenzophenone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC1569-100G
APOSPC1569-100GEA 105 EUR InStock
APOSPC1569-100G
2-Amino-4'-fluorobenzophenone 95+%
2-Amino-4'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀FNO
MW: 215,2230 g/mol
Point de fusion: 124…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658166
Numéro CAS: 3800-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité