Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde

PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 241 EUR InStock
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,1384 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C/5mmHg
Point de fusion: 44…49 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039244
Numéro CAS: 704884-74-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité