Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carboxynitroso rubber (CNR)

Fournisseur: Apollo Scientific

PC1672-5G
APOSPC1672-5GEA 210 EUR InStock
APOSPC1672-5G
Carboxynitroso rubber (CNR)
Carboxynitroso rubber (CNR)
Arctic Rubber"", an inert elastomer with excellent low temperature properties. Used by NASA in early space programme.


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00166359
Numéro CAS: 25067-94-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité