Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

PC1677-1G
APOSPC1677-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC1677-1G
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Bromomethyl)-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₃H₁₇BBrFO₂
MW: 314,9863 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659927
Numéro CAS: 850567-57-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité