2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC1688T-1G
APOSPC1688T-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC1688T-1G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219796
Numéro CAS: 161290-85-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité