Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluorooxindole 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole

PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooxindole 98%
5-Fluorooxindole


Formule: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179598
Numéro CAS: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité