Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC1751-100G
APOSPC1751-100GEA 179 EUR InStock
APOSPC1751-100G
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène 97%
1-(3-Chloropropoxy)-4-fluorobenzène


Formule: C₉H₁₀ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018986
Numéro CAS: 1716-42-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité