4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetonitrile
PC1803-1G
APOSPC1803-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1803-1G
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115860
Numéro CAS: 251570-03-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité