Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid

PC1809-5G
APOSPC1809-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1809-5G
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid 97%
4-Amino-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid


Formule: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205,14 g/mol
Point de fusion: 183…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407959
Numéro CAS: 393-06-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité