5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5,7-bis(trifluoromethyl)quinoline
PC1812-1G
APOSPC1812-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC1812-1G
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline 98%
5,7-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroquinoline
Formule: C₁₁H₄ClF₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 234450-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité