4-Ethyl-5-fluoropyrimidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC1837-5G
APOSPC1837-5GEA 112 EUR InStock
APOSPC1837-5G
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine 95%
4-Ethyl-5-fluoropyrimidine
Formule: C₆H₇FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657566
Numéro CAS: 137234-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité