6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-5-fluorobenzimidazole-2-thiol
PC1860G-1G
APOSPC1860G-1GEA 239 EUR InStock
APOSPC1860G-1G
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole 97%
6-Chloro-5-fluoro-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂S
MW: 202,64 g/mol
Point de fusion: 298…301 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052490
Numéro CAS: 142313-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité