Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chlor-3-cyan-6-fluorbenzene

PC1863D-25G PC1863D-100G
APOSPC1863D-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1863D-25G APOSPC1863D-100G
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile 99%
3-Chloro-4-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃ClFN
MW: 155,56 g/mol
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015431
Numéro CAS: 117482-84-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité