4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4'-Chloro-5-fluoro-2-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)methanone
PC1866M-1G
APOSPC1866M-1GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC1866M-1G
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone 97%
4-Chloro-5'-fluoro-2'-hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClFO₂
MW: 250,6500 g/mol
Point d'ébullition: 145…152 °C/5mmHg
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040948
Numéro CAS: 62433-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité