2-Chloro-5-fluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1880A-5G
APOSPC1880A-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1880A-5G
2-Chloro-5-fluorophénol 98%
2-Chloro-5-fluorophénol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146,55 g/mol
Point d'ébullition: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042524
Numéro CAS: 3827-49-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité