5-Chloro-2-trifluorométhylphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC1930R-1G
APOSPC1930R-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1930R-1G
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol 98%
5-Chloro-2-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196,56 g/mol
Point d'ébullition: 64…66 °C/13mmHg
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042217
Numéro CAS: 35852-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité