6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one
PC1931C-500MG
APOSPC1931C-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1931C-500MG
6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin 97%
6-Chloro-7-hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
Formule: C₁₀H₄ClF₃O₃
MW: 264,59 g/mol
Point de fusion: 178…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068095
Numéro CAS: 119179-66-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité