Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1943-500MG
APOSPC1943-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC1943-500MG
Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate 96%
Potassium(2-naphthalene)trifluoroborate
Formule: C₁₀H₇BF₃K
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659941
Numéro CAS: 668984-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité