1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC1969-1G
APOSPC1969-1GEA 112 EUR InStock
APOSPC1969-1G
1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Acetyl-3-methyl-4-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₆F₃N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320690
Numéro CAS: 1017793-88-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité