Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-fluorobenzamide 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoroanthranilamide

PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamide 97%
2-Amino-5-fluorobenzamide


Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428522
Numéro CAS: 63069-49-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité