Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200013-1G
APOSPC200013-1GEA 1020 EUR InStock
APOSPC200013-1G
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-pyridine-2-carboxylate
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22573527
Numéro CAS: 1407516-45-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité