Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Fluoro-2-pyridinyl)methanol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)pyridine, (3-Fluoropyrid-2-yl)methanol

PC200084-1G
APOSPC200084-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC200084-1G
(3-Fluoro-2-pyridinyl)methanol
(3-Fluoro-2-pyridinyl)methanol


Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,1200 g/mol
Point d'ébullition: 50…52 °C/1.3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025826
Numéro CAS: 31181-79-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité