Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200115-500MG
APOSPC200115-500MGEA 698 EUR InStock
APOSPC200115-500MG
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Potassium (3-(tert-butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)trifluoroborate
Formule: C₈H₁₃BF₃N₂·K
MW: 244,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25948968
Numéro CAS: 1402242-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité