Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200120-100MG
APOSPC200120-100MGEA 205 EUR InStock
APOSPC200120-100MG
Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5-(trimethylsilyl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₄BrF₃O₅SSi
MW: 435,286 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25948970
Numéro CAS: 1242069-33-5
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité