2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200121-500MG
APOSPC200121-500MGEA 539 EUR InStock
APOSPC200121-500MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-6-methoxypyridine
Formule: C₇H₆ClF₂NO
MW: 193,578 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25478549
Numéro CAS: 1446786-33-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité