2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200124-1G
APOSPC200124-1GEA 431 EUR InStock
APOSPC200124-1G
2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,5-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199291
Numéro CAS: 1374659-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité