6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200162-1G
APOSPC200162-1GEA 217 EUR InStock
APOSPC200162-1G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid monohydrate
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂·H₂O
MW: 248,16 g/mol
Point de fusion: 238…239 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258865
Numéro CAS: 1018828-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité