5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC200220-500MG
APOSPC200220-500MGEA 419 EUR InStock
APOSPC200220-500MG
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
5-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅FN₂O
MW: 164,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11656369
Numéro CAS: 878197-67-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité