Ethyl-2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
PC200275-500MG
APOSPC200275-500MGEA 300 EUR InStock
APOSPC200275-500MG
Ethyl-2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-2-cyano-5-(trifluoromethyl)nicotinate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MW: 244,17 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193103
Numéro CAS: 1192263-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité