Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2003-25G
APOSPC2003-25GEA 87 EUR InStock
APOSPC2003-25G
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle 97%
Isothiocyanate de 2-(trifluorométhoxy)phényle


Formule: C₈H₄F₃NOS
MW: 219,19 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C
Densité: 1.354 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220860
Numéro CAS: 175205-33-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité