4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-8-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC200317-500MG
APOSPC200317-500MGEA 438 EUR InStock
APOSPC200317-500MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)-8-quinolinol
Formule: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056688
Numéro CAS: 886362-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité