Ethyl-8-iodo-2,6-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,6-bis(trifluoromethyl)-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
PC200325-500MG
APOSPC200325-500MGEA 344 EUR InStock
APOSPC200325-500MG
Ethyl-8-iodo-2,6-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-8-iodo-2,6-bis(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₇F₆IN₂O₂
Point de fusion: 167…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12498697
Numéro CAS: 1171918-86-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité