5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200326-500MG
APOSPC200326-500MGEA 277 EUR InStock
APOSPC200326-500MG
5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Chloro-6-cyclopropyl-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553041
Numéro CAS: 1092352-56-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité