Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile

Fournisseur: Apollo Scientific

PC200329-500MG
APOSPC200329-500MGEA 171 EUR InStock
APOSPC200329-500MG
2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile
2-[(4-Fluorophenyl)amino]-2-methylpropanenitrile


Formule: C₁₀H₁₁FN₂
Point de fusion: 63…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03619668
Numéro CAS: 121071-28-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité