Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium 1-benzofuran-2-yltrifluoroboranuide

Fournisseur: Apollo Scientific

PC200384-1G
APOSPC200384-1GEA 74.2 EUR InStock
APOSPC200384-1G
Potassium 1-benzofuran-2-yltrifluoroboranuide
Potassium 1-benzofuran-2-yltrifluoroboranuide


Formule: C₈H₅BF₃O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052671
Numéro CAS: 929626-27-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité