Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200434-1G
APOSPC200434-1GEA 663 EUR InStock
APOSPC200434-1G
Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258,197 g/mol
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27957302
Numéro CAS: 1565827-82-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité