1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200452-1G
APOSPC200452-1GEA 408 EUR InStock
APOSPC200452-1G
1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formule: C₁₂H₉F₃N₂OS
MW: 286,273 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27980587
Numéro CAS: 1582770-06-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité