Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200453-1G
APOSPC200453-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC200453-1G
Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27980590
Numéro CAS: 1582770-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité