5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC200456-1G
APOSPC200456-1GEA 684 EUR InStock
APOSPC200456-1G
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₇H₇F₃N₄
MW: 204,152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973473
Numéro CAS: 168465-05-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité